Få mere at vide
Ganciclovir, Mikromol™
Artikelnummer. 18041800
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18041800 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0485.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ganciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Analyt- eller komponentnavne Ganciclovir
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
InChI formel InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
SMIL NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 255.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 255,0968 g/mol