Få mere at vide
Ganciclovir Di-O-acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051684
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051684 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051684 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0485.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ganciclovir Di-O-acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ganciclovir Di-O-acetate
CAS 86357-19-9
Analyt- eller komponentnavne Ganciclovir Di-O-acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N5 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-2-amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Ganciclovir Di-O-acetate, 6H-Purin-6-one, 9-[[2-(acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-2-amino-1,9-dihydro-
InChI formel InChI=1S/C13H17N5O6/c1-7(19)22-3-9(4-23-8(2)20)24-6-18-5-15-10-11(18)16-13(14)17-12(10)21/h5,9H,3-4,6H2,1-2H3,(H3,14,16,17,21)
SMIL CC(=O)OCC(COC(=O)C)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
IUPAC navn [3-acetyloxy-2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]propyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 339.304
Mængde 25 mg
Formel vægt 339.1179 g/mol