Få mere at vide
Ganciclovir Di-O-acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Ganciclovir Di-O-acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ganciclovir Di-O-acetate |
| CAS | 86357-19-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ganciclovir Di-O-acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N5 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-2-amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Ganciclovir Di-O-acetate, 6H-Purin-6-one, 9-[[2-(acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-2-amino-1,9-dihydro- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N5O6/c1-7(19)22-3-9(4-23-8(2)20)24-6-18-5-15-10-11(18)16-13(14)17-12(10)21/h5,9H,3-4,6H2,1-2H3,(H3,14,16,17,21) |
| SMIL | CC(=O)OCC(COC(=O)C)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC navn | [3-acetyloxy-2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]propyl] acetate |
| Vis mere |