Få mere at vide
Ganciclovir, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ganciclovir |
| Smeltepunkt | 251.0°C to 252.0°C |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 3,14g/L (25°C). |
| Formel vægt | 255.23 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ganciclovir
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ganciclovir sodium