Få mere at vide
Ganciclovir, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15701779 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15701779 1 g 1g
15711779 5 g 5g
15721779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15701779 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.71 DKK
    234.65 DKK / 1g
    Spare 25.06 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82410-32-0
Molekylær formel C9H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 255.23
InChI nøgle IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
PubChem CID 3454
ChEBI CHEBI:465284
IUPAC navn 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-3H-purin-6-on
SMIL C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ganciclovir
Smeltepunkt 251.0°C to 252.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Formel vægt 255.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ganciclovir
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ganciclovir sodium