Få mere at vide
Ganciclovir 100 μg/ml i acetonitril: Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314811
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314811 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314811 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13998530WL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Analyt- eller komponentnavne Ganciclovir
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N5 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
InChI formel InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
SMIL NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-1H-purin-6-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Vand
Molekylvægt (g/mol) 255.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 255,0968 g/mol