Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ganaxolone
Artikelnummer. 18085032
Skift visning
50mg
Artikelnummer.
18085032 50mg
1 options
Artikelnummer. 18085032 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2531/50
Potent positive allosteric modulator of GABAA receptors
Potent positive allosteric modulator of GABAA receptors. Enhances GABA-evoked chloride currents in Xenopus oocytes expressing GABAA receptors (EC50 values are 94, 122 and 213 nM for α2β1γ2L, α3β1γ2L and α1β1γ2L receptors respectively). Exerts anticonvulsive effects in a broad range of animal seizure models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ganaxolone
CAS 38398-32-2
Mængde 50 mg
Molekylær formel C22H36O2
Formel vægt 332.53
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 332.53