missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ganaxolone
Beskrivelse
Ganaxolone is a potent positive allosteric modulator of GABAA receptors. Enhances GABA-evoked chloride currents in Xenopus oocytes expressing GABAA receptors (EC50 values are 94, 122 and 213 nM for α2β1γ2L, α3β1γ2L and α1β1γ2L receptors respectively). Exerts anticonvulsive effects in a broad range of animal seizure models.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3α,5α)-3-Hydroxy-3-methyl-pregnan-20-one |
| CAS | 38398-32-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | GABA-A Receptor Modulators |
| Molekylær formel | C22H36O2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?