Beskrivelse
- 100 % kemisk accelerator-fri for at eliminere risikoen for latex Type I og minimere kemisk type IV allergi og hudfølsomhed
- Anti-slip, glat udvendig finish for sikker instrumenthåndtering og greb
- Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier, der bruges på hospitaler
- Indvendig handske er polymerbelagt med DERMASHIELD™ Teknologi til fugtig påklædning
- Forlænget manchetlængde giver ekstra beskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455 del 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 7,48 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.19 mm |
| Vis mere |