Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Ikke-latex sterile kirurgiske handsker
Artikelnummer. 16376871 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16376871 7
16346871 5.5
16356871 6
16366871 6.5
16386871 7.5
16396871 8
16306881 8.5
16316881 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16376871 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340006070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00 DKK
    1228.51 DKK / 50 par
    Spare 786.49 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Neoprenhandsker er 100 % kemisk accelerator-fri for at eliminere risikoen for latex Type I og minimere kemisk type IV allergi eller hudfølsomhed.
  • 100 % kemisk accelerator-fri for at eliminere risikoen for latex Type I og minimere kemisk type IV allergi og hudfølsomhed
  • Anti-slip, glat udvendig finish for sikker instrumenthåndtering og greb
  • Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier, der bruges på hospitaler
  • Indvendig handske er polymerbelagt med DERMASHIELD™ Teknologi til fugtig påklædning
  • Forlænget manchetlængde giver ekstra beskyttelse
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 7,48 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.19 mm
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Palm Thickness (English) 7,09 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.18 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 5,91 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLMNPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
FDA 510 (k) Ja
Handske manchet stil Beaded
Serie GAMMEX™ Ikke-latex
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm