Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Ikke-latex sterile kirurgiske handsker
Artikelnummer. 16346871 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 16346871
Brand: Ansell 340006055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neoprenhandsker er 100 % kemisk accelerator-fri for at eliminere risikoen for latex Type I og minimere kemisk type IV allergi eller hudfølsomhed.
  • 100 % kemisk accelerator-fri for at eliminere risikoen for latex Type I og minimere kemisk type IV allergi og hudfølsomhed
  • Anti-slip, glat udvendig finish for sikker instrumenthåndtering og greb
  • Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier, der bruges på hospitaler
  • Indvendig handske er polymerbelagt med DERMASHIELD™ Teknologi til fugtig påklædning
  • Forlænget manchetlængde giver ekstra beskyttelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Fingertykkelse (engelsk) 7,48 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.19 mm
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 7,09 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.18 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5
Tykkelse (engelsk) 5,91 mio
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLMNPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
FDA 510 (k) Ja
Handske manchet stil Beaded
Serie GAMMEX™ Ikke-latex
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm