Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
- Tekstureret finish sikrer enestående greb under tørre og fugtige forhold
- Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med overlegen komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
- Eksterne behandlinger gør denne handske ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker
- Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed for optimeret allergifremkaldende profil
- DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 9,06 ±0,79 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,23± 0,02 mm |
| Vis mere |