Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Kirurgiske handsker med tekstur af polyisopren
Artikelnummer. 17823592 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17823592
Brand: Ansell 340054090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyisopren, hudvenlige kirurgiske handsker med tekstureret finish til ideel instrumenthåndtering og greb under højrisikoprocedurer.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
  • Tekstureret finish sikrer enestående greb under tørre og fugtige forhold
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med overlegen komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
  • Eksterne behandlinger gør denne handske ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed for optimeret allergifremkaldende profil
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 9.06± 0,79 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,23± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 8,66± 0,79 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,66± 0,79 mio
Tykkelse (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Model- GAMMEX-340054
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 305 mm