Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Kirurgiske handsker af polyisopren
Artikelnummer. 17883572 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17883572 8
17853622 6.5
17863752 8.5
17893572 9
17863832 7
17893732 5.5
17803742 7.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17883572 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340056080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyisopren, hudvenlige operationshandsker med en blød handskeformulering, der giver ekstra komfort under lange, vedvarende eller højrisikoprocedurer.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandsker med overlegen komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
  • Glat med mikrotekstureret finish for enestående instrumenthåndtering og greb
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed for optimeret allergifremkaldende profil
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 9.06± 0,79 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,23± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 8,27± 0,79 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,27± 0,79 mio
Tykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Model- GAMMEX-340056
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 300 mm