Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Kirurgiske handsker af polyisopren
Artikelnummer. 17853622 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17853622 6.5
17883572 8
17863752 8.5
17893572 9
17863832 7
17893732 5.5
17803742 7.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17853622 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340056065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1947.75 DKK
    1471.62 DKK / 50 par
    Spare 476.13 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Polyisopren, hudvenlige operationshandsker med en blød handskeformulering, der giver ekstra komfort under lange, vedvarende eller højrisikoprocedurer.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandsker med overlegen komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
  • Glat med mikrotekstureret finish for enestående instrumenthåndtering og greb
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed for optimeret allergifremkaldende profil
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Specifikationer
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 9.06± 0,79 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,23± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Palm Thickness (English) 8,27± 0,79 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,27± 0,79 mio
Tykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Model- GAMMEX-340056
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 300 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.