Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Polyisopren Plus Glove-in-Glove System kirurgiske handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
- Højt greb under tørre og fugtige forhold
- Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med overlegen komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
- Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed
- Udvendige og indvendige handsker er iført på forhånd og justeret ved fingerspidserne for nem dobbelthandsker i én påklædning, hvilket sparer halvdelen af påføringstiden
- 50 % mindre indre emballagematerialer for at hjælpe med at reducere påvirkningen af miljøet
- Den ydre handske kan nemt tages af for nemme intraoperative ændringer
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Hvid, Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 16,93± 1,97 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,43± 0,05 mm |
| Show More |