Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Polyisopren Plus Glove-in-Glove System kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17883782 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17883782 8.5
17843782 6
17873782 8
17803792 9
17833672 6.5
17823672 7
17863672 7.5
17843642 5.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17883782 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340082085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1601.25 DKK
    1201.20 DKK / 50 par
    Spare 400.05 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Syntetisk, påført dobbelthandskesystem med to polyisoprenhandsker i én, hvilket gør det nemt at dobbelthandske i ét påtræk til højrisikokirurgiske indgreb.
  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
  • Højt greb under tørre og fugtige forhold
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med overlegen komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed
  • Udvendige og indvendige handsker er iført på forhånd og justeret ved fingerspidserne for nem dobbelthandsker i én påklædning, hvilket sparer halvdelen af påføringstiden
  • 50 % mindre indre emballagematerialer for at hjælpe med at reducere påvirkningen af miljøet
  • Den ydre handske kan nemt tages af for nemme intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Hvid, Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 16,93 ±1,97 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,43± 0,05 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Palm Thickness (English) 15,55 ±1,97 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,4± 0,05 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 15,55 ±1,97 mil.
Tykkelse (metrisk) 0,4± 0,05 mm
Model- GAMMEX-340082
Længde (engelsk) 12 tommer (ydre), 11,9 tommer. (Indre)
Længde (metrisk) 305 mm (ydre), 303 mm (indvendig)