Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Hybrid kirurgiske handsker af polyisopren og neopren
Artikelnummer. p-7250199
Størrelse:
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17883762
Brand: Ansell 340063085
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kirurgiske handsker af polyisopren og neopren giver ideel komfort og holdbarhed under kirurgiske procedurer, samtidig med at det er let at identificere et handskebrud ved dobbelthandsker.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
  • HYBRID™ Teknologiblanding af polyisopren og neopren for at levere en højkvalitets, ikke-latex kirurgisk handske, der kombinerer latexlignende polyisopren komfort og holdbarhed
  • Naturlig, semi-transparent handske, ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker med en farvet underhandske for hurtig og nem opdagelse af brud på handsker
  • Ikke-latex for at eliminere risikoen for latex type I allergi
  • Fri for zink 2-mercaptobenzothiazol, diphenylguanidin og cetylpyridiniumchlorid for at minimere risikoen for kemisk type IV allergi og følsomhed over for disse kemiske acceleratorer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 0.65
Farve Natural
Engangs Single-use
Udvendig finish Partially Textured
Fingertykkelse (engelsk) 8.27 ±1.18 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.21 ±0.03 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum No
Latex fri Yes
Materiale Polyisoprene, Neoprene
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.48 ±1.18 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 8.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.48 ±1.18 mil
Tykkelse (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Model- GAMMEX-340063
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 306 mm