Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Hybrid kirurgiske handsker af polyisopren og neopren
Størrelse:
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
- HYBRID™ Teknologiblanding af polyisopren og neopren for at levere en højkvalitets, ikke-latex kirurgisk handske, der kombinerer latexlignende polyisopren komfort og holdbarhed
- Naturlig, semi-transparent handske, ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker med en farvet underhandske for hurtig og nem opdagelse af brud på handsker
- Ikke-latex for at eliminere risikoen for latex type I allergi
- Fri for zink 2-mercaptobenzothiazol, diphenylguanidin og cetylpyridiniumchlorid for at minimere risikoen for kemisk type IV allergi og følsomhed over for disse kemiske acceleratorer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 8,27± 1,18 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,21± 0,03 mm |
| Vis mere |