Få mere at vide
Ansell™ Gammex™ PF pulverfri latex kirurgiske handsker
Størrelse:
7.5
9
Mængde:
40 pairs per box; 6 boxes per case
50 par/æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Beskrivelse
- Micro-rough outer surface provides a secure grip in both wet and dry conditions
- Synthetic inner coating reduces possible contact with latex allergens
- Resistant to alcohol-based hand disinfectants and viral penetration
- Delivers elasticity, sensitivity and comfort plus a natural fit that helps prevent hand fatigue
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Single-use |
| Hånd | Ambidextrous |
| Latex fri | No |
| Materiale | Latex |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Størrelse | 9 |
| Handske manchet stil | Straight |
| Mængde | 40 pairs per box; 6 boxes per case |
| Modstandsdygtig overfor | Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration |