Få mere at vide
Ansell™ Gammex™ PF pulverfri latex kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17131985
Skift visning
Størrelse:
7.5
9
Mængde:
40 par pr. boks; 6 kasser pr. kasse
50 par/æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Mængde Pakningsstørrelse
17131985 7.5 50 par/æske -
13157943 9 40 par pr. boks; 6 kasser pr. kasse Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17131985 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. AJ330048075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.00 DKK
    529.90 DKK / 50 par
    Spare 384.10 DKK
    42% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Giver en optimal kombination af sikkerhed, baseret på Ansells pudderfri teknologi, med parallelle niveauer af komfort og brugervenlighed. Ansell Edmont™ Gammex™ PF pulverfri latex kirurgiske handsker har en meget høj rivebestandighed, med et gunstigt styrke-til-tykkelse-forhold for optimal barrierebeskyttelse.
  • Mikro-ru ydre overflade giver et sikkert greb i både våde og tørre forhold
  • Syntetisk indvendig belægning reducerer mulig kontakt med latexallergener
  • Modstandsdygtig over for alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler og viral penetrering
  • Leverer elasticitet, følsomhed og komfort plus en naturlig pasform, der hjælper med at forhindre træthed i hænderne
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Nej
Materiale Latex
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7.5
Handske manchet stil Lige
Mængde 50 par/æske
Modstandsdygtig overfor Tårer, alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler, viral penetrering