Få mere at vide
Ansell™ Gammex™ PF pulverfri latex kirurgiske handsker
Artikelnummer. 13157943
Størrelse:
7.5
9
Mængde:
40 pairs per box; 6 boxes per case
50 par/æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 13157943
Brand: Ansell™ AJ330048080
Giver en optimal kombination af sikkerhed, baseret på Ansells pudderfri teknologi, med parallelle niveauer af komfort og brugervenlighed. Ansell Edmont™ Gammex™ PF pulverfri latex kirurgiske handsker har en meget høj rivebestandighed, med et gunstigt styrke-til-tykkelse-forhold for optimal barrierebeskyttelse.
  • Micro-rough outer surface provides a secure grip in both wet and dry conditions
  • Synthetic inner coating reduces possible contact with latex allergens
  • Resistant to alcohol-based hand disinfectants and viral penetration
  • Delivers elasticity, sensitivity and comfort plus a natural fit that helps prevent hand fatigue
Tekniske data
Engangs Single-use
Hånd Ambidextrous
Latex fri No
Materiale Latex
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 9
Handske manchet stil Straight
Mængde 40 pairs per box; 6 boxes per case
Modstandsdygtig overfor Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration