Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Neopren kirurgisk handske
Artikelnummer. p-7228436 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17714959
Brand: Ansell 340007055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neopren og kemisk accelerator-fri kirurgiske handsker, der tilbyder en uovertruffen kombination af følsomhed og holdbarhed.
  • Ikke-latex og 100 % kemisk acceleratorfri
  • Med SENSOPRENE™ Teknologi til at levere en tyndere, men robust handske for ekstra komfort og holdbarhed
  • Op til 30 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard neopren kirurgiske handsker
  • Glat med en mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
  • Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier
Tekniske data
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5