Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Neopren kirurgisk handske
Artikelnummer. 17784959 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17784959 9
17714959 5.5
17724959 6
17734959 6.5
17744959 7
17754959 7.5
17764959 8
17774959 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17784959 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340007090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3958.50 DKK
    3289.47 DKK / 200 par
    Spare 669.03 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Neopren og kemisk accelerator-fri kirurgiske handsker, der tilbyder en uovertruffen kombination af følsomhed og holdbarhed.
  • Ikke-latex og 100 % kemisk acceleratorfri
  • Med SENSOPRENE™ Teknologi til at levere en tyndere, men robust handske for ekstra komfort og holdbarhed
  • Op til 30 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard neopren kirurgiske handsker
  • Glat med en mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
  • Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier
Tekniske data
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9