Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Neopren kirurgisk handske
Artikelnummer. 17714959 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17714959 5.5
17724959 6
17734959 6.5
17744959 7
17754959 7.5
17764959 8
17774959 8.5
17784959 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17714959 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340007055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3958.50 DKK
    3289.47 DKK / 200 par
    Spare 669.03 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neopren og kemisk accelerator-fri kirurgiske handsker, der tilbyder en uovertruffen kombination af følsomhed og holdbarhed.
  • Ikke-latex og 100 % kemisk acceleratorfri
  • Med SENSOPRENE™ Teknologi til at levere en tyndere, men robust handske for ekstra komfort og holdbarhed
  • Op til 30 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard neopren kirurgiske handsker
  • Glat med en mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
  • Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier
Tekniske data
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5