Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Latex teksturerede kirurgiske handsker
Artikelnummer. p-7250193 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17833812
Brand: Ansell 331300685
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgiske handsker med en mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb under sterile procedurer.
  • ASTM D3577 certificeret
  • Mikrotekstureret finish med speciel udvendig overfladebehandling for at sikre exceptionelt greb under tørre og fugtige forhold
  • Ideel tykkelse til at optimere taktil følsomhed og beskyttelse
  • DERMASHIELD™ Teknologi intern polymerbelægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 0.65
Farve Natural
Engangs Single-use
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 8.66 ±0.79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.22 ±0.02 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum No
Latex fri No
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.87 ±0.79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 ±0.02 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 8.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.87 ±0.79 mil
Tykkelse (metrisk) 0.2 ±0.02 mm
Model- GAMMEX-3313006
Længde (engelsk) 11.4 in.
Længde (metrisk) 290 mm