Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Latex teksturerede kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17873802 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17873802 8
17833812 8.5
17883602 6.5
17823702 6
17863652 7
17833702 5.5
17803712 7.5
17813712 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17873802 Leverandør Ansell Leverandørnr. 331300680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.75 DKK
    265.84 DKK / 50 par
    Spare 85.91 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgiske handsker med en mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb under sterile procedurer.
  • ASTM D3577 certificeret
  • Mikrotekstureret finish med speciel udvendig overfladebehandling for at sikre exceptionelt greb under tørre og fugtige forhold
  • Ideel tykkelse til at optimere taktil følsomhed og beskyttelse
  • DERMASHIELD™ Teknologi intern polymerbelægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,87 ±0,79 mil
Tykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Model- GAMMEX-3313006
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm