Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Latex teksturerede kirurgiske handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D3577 certificeret
- Mikrotekstureret finish med speciel udvendig overfladebehandling for at sikre exceptionelt greb under tørre og fugtige forhold
- Ideel tykkelse til at optimere taktil følsomhed og beskyttelse
- DERMASHIELD™ Teknologi intern polymerbelægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Specifications
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 8,66± 0,79 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,22± 0,02 mm |
| Show More |