Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17893622 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17893622 9
17853832 8.5
17873612 6.5
17813752 7.5
17873622 8
17863732 7
17833652 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17893622 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330065090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.05 DKK
    506.98 DKK / 50 par
    Spare 166.07 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex kirurgiske handsker har en ekstra tyk handskeformulering til at modstå strabadserne ved kirurgi, især hvor elværktøj og knoglefragmenter er til stede.
  • ASTM D6978 certificeret
  • 50 % tykkere i gennemsnit end Ansells standard pudderfri latex kirurgiske handsker, der giver enestående beskyttelse
  • Kraftig tekstureret finish for overlegent greb til tørre og fugtige applikationer
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Specifications
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Brun
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 12,80 ±0,98 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,33± 0,03 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 12,01 ±0,98 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,31± 0,03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 12,01 ±0,98 mil
Tykkelse (metrisk) 0,31± 0,03 mm
Model- GAMMEX-330065
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 301 mm