Få mere at vide
Ansell GAMMEX Latex fugtgivende handske
Artikelnummer. p-200080387 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 16386851
Brand: Ansell 330049055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GAMMEX Latex Moisturizing Glove er en latex, pudderfri operationshandske med indbygget fugtighedscreme.
  • Hjælper med at holde huden fugtig og smidig
  • Optimalt greb under tørre og fugtige forhold
  • Forbedrer komfort og pasform for at reducere håndtræthed
  • Yderligere rengøringsprocesser for at minimere risikoen for udvikling af allergier og overfølsomhed
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 0.65
Farve Natural
Engangs Single-use
Udvendig finish Smooth
Fingertykkelse (engelsk) 8.66 ± 0.79 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.22 ± 0.02 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum Laboratory
Latex fri No
Materiale Natural Rubber Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.87 ± 0.79 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 5.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 8.66 ± 0.79 in.
Tykkelse (metrisk) 0.22 ± 0.02 mm
Længde (engelsk) 11.4 in.
Længde (metrisk) 290 mm