Få mere at vide
Ansell GAMMEX Latex fugtgivende handske
Artikelnummer. 16386851 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16386851 5.5
16396851 6
16306861 6.5
16316861 7
16326861 7.5
16336861 8
16346861 8.5
16356861 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16386851 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330049055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.10 DKK
    506.98 DKK / 50 par
    Spare 335.12 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
GAMMEX Latex Moisturizing Glove er en latex, pudderfri operationshandske med indbygget fugtighedscreme.
  • Hjælper med at holde huden fugtig og smidig
  • Optimalt greb under tørre og fugtige forhold
  • Forbedrer komfort og pasform for at reducere håndtræthed
  • Yderligere rengøringsprocesser for at minimere risikoen for udvikling af allergier og overfølsomhed
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Nej
Materiale Naturgummi latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,66 ±0,79 tommer
Tykkelse (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm