Få mere at vide
Ansell GAMMEX Latex mikrohandsker
Artikelnummer. p-200080392 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 16366861
Brand: Ansell 330052055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GAMMEX Latex Micro Gloves er pudderfri latex kirurgiske handsker, der tilbyder enestående taktil følsomhed og fingerfærdighed.
  • Mikrotynd: 15% tyndere* for forbedret præcisionsydelse
  • Ergonomisk design: Enestående komfort og pasform for reduceret håndtræthed
  • Påføringshjælpeteknologi: Nem på- eller aftagning med tørre eller fugtige hænder
  • *sammenlignet med Ansells standard latexhandsker
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Yes
Applikationer Healthcare
AQL 0.65
Farve Brown
Engangs Single-use
Udvendig finish Smooth
Fingertykkelse (engelsk) 7.87 ± 0.79 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum Laboratory
Latex fri No
Materiale Natural Rubber Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.09 ± 0.79 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.18 ± 0.02 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 5.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.87 ± 0.79 in.
Tykkelse (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Længde (engelsk) 11.4 in.
Længde (metrisk) 290 mm