Beskrivelse
- Mikrotynd: 15% tyndere* for forbedret præcisionsydelse
- Ergonomisk design: Enestående komfort og pasform for reduceret håndtræthed
- Påføringshjælpeteknologi: Nem på- eller aftagning med tørre eller fugtige hænder *sammenlignet med Ansells standard latexhandsker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Brun |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 7,87 ±0,79 tommer |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,20± 0,02 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Vis mere |