Få mere at vide
Ansell GAMMEX Latex mikrohandsker
Artikelnummer. 16366861 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16366861 5.5
16376861 6
16386861 6.5
16396861 7
16306871 7.5
16316871 8
16326871 8.5
16336871 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16366861 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330052055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1008.00 DKK
    584.44 DKK / 50 par
    Spare 423.56 DKK
    42% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GAMMEX Latex Micro Gloves er pudderfri latex kirurgiske handsker, der tilbyder enestående taktil følsomhed og fingerfærdighed.
  • Mikrotynd: 15% tyndere* for forbedret præcisionsydelse
  • Ergonomisk design: Enestående komfort og pasform for reduceret håndtræthed
  • Påføringshjælpeteknologi: Nem på- eller aftagning med tørre eller fugtige hænder
  • *sammenlignet med Ansells standard latexhandsker
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Ja
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Brun
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 7,87± 0,79 tommer.
Fingertykkelse (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Nej
Materiale Naturgummi latex
Palm Thickness (English) 7.09± 0,79 tommer.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,87± 0,79 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm