Få mere at vide
Ansell GAMMEX Latex mikrohandsker
Artikelnummer. 16306871 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16306871 7.5
16366861 5.5
16376861 6
16386861 6.5
16396861 7
16316871 8
16326871 8.5
16336871 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16306871 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330052075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    966.00 DKK
    581.27 DKK / 50 par
    Spare 384.73 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
GAMMEX Latex Micro Gloves er pudderfri latex kirurgiske handsker, der tilbyder enestående taktil følsomhed og fingerfærdighed.
  • Mikrotynd: 15% tyndere* for forbedret præcisionsydelse
  • Ergonomisk design: Enestående komfort og pasform for reduceret håndtræthed
  • Påføringshjælpeteknologi: Nem på- eller aftagning med tørre eller fugtige hænder
  • *sammenlignet med Ansells standard latexhandsker
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Ja
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Brun
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Nej
Materiale Naturgummi latex
Palm Thickness (English) 7,09 ±0,79 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,87 ±0,79 tommer
Tykkelse (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm