Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Latex højfølsomme kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17843832 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17843832 6.5
17843842 7.5
17823752 7
17813602 9
17873832 5.5
17833832 6
17823632 8
17883792 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17843832 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330051065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.70 DKK
    581.27 DKK / 50 par
    Spare 189.43 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgiske handsker med høj taktil følsomhed og fingerfærdighed til detaljerede procedurer.
  • DA ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certificeret
  • 20 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard pudderfri latex kirurgiske handsker for høj følsomhed
  • Blød latexformulering forbedrer komforten for optimal kirurgisk finesse
  • Glat med en mikrotekstureret finish til sikker håndtering af instrumenter under tørre og fugtige forhold
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Brun
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,09 ±0,79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,09 ±0,79 mil
Tykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Model- GAMMEX-330051
Længde (engelsk) 11,2''
Længde (metrisk) 285 mm