Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Latex højfølsomme kirurgiske handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- DA ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certificeret
- 20 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard pudderfri latex kirurgiske handsker for høj følsomhed
- Blød latexformulering forbedrer komforten for optimal kirurgisk finesse
- Glat med en mikrotekstureret finish til sikker håndtering af instrumenter under tørre og fugtige forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Brun |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7,48± 0,79 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,19± 0,02 mm |
| Vis mere |