Få mere at vide
Ansell GAMMEX latexhandsker
Artikelnummer. 16396841 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16396841 5.5
16306851 6
16316851 6.5
16326851 7
16336851 7.5
16346851 8
16356851 8.5
16366851 9
16376851 9.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16396841 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330048055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.50 DKK
    321.55 DKK / 50 par
    Spare 213.95 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
GAMMEX Latex Gloves er latex, pudderfri operationshandsker, der kombinerer optimal komfort, styrke og taktil følsomhed.
  • Ekstra blød og følsom, men alligevel robust operationshandske
  • Forbedrer komfort og pasform for at reducere håndtræthed
  • Formede fingerpuder forbedrer fingerspidsfølsomheden
  • Yderligere rengøringsprocesser for at minimere risikoen for udvikling af allergier og overfølsomhed
  • Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Nej
Materiale Naturgummi latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,87 ±0,79 tommer
Tykkelse (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm