Få mere at vide
Ansell GAMMEX latexhandsker
Artikelnummer. 16356851 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
Artikelnummer. 16356851
Brand: Ansell 330048085
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GAMMEX Latex Gloves er latex, pudderfri operationshandsker, der kombinerer optimal komfort, styrke og taktil følsomhed.
  • Ekstra blød og følsom, men alligevel robust operationshandske
  • Forbedrer komfort og pasform for at reducere håndtræthed
  • Formede fingerpuder forbedrer fingerspidsfølsomheden
  • Yderligere rengøringsprocesser for at minimere risikoen for udvikling af allergier og overfølsomhed
  • Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier
Spezifikation
Certificeringer/overholdelse (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 0.65
Farve Natural
Engangs Single-use
Udvendig finish Smooth
Fingertykkelse (engelsk) 8.66 ± 0.79 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.22 ± 0.02 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum Laboratory
Latex fri No
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.87 ± 0.79 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 8.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.87 ± 0.79 in.
Tykkelse (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Længde (engelsk) 11.4 in.
Længde (metrisk) 290 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt