Description
- Ekstra blød og følsom, men alligevel robust operationshandske
- Forbedrer komfort og pasform for at reducere håndtræthed
- Formede fingerpuder forbedrer fingerspidsfølsomheden
- Yderligere rengøringsprocesser for at minimere risikoen for udvikling af allergier og overfølsomhed
- Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 8,66 ±0,79 tommer |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,22± 0,02 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Show More |