Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Latex Glove-in-Glove™ System kirurgiske handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
- Forhåndspåklædte udvendige og indvendige handsker hjælper med at spare halvdelen af påføringstiden
- 50 % mindre indre emballagematerialer for at hjælpe med at reducere påvirkningen af miljøet
- Udvendige og indvendige handsker er justeret ved fingerspidserne for at minimere behovet for justeringer, når de tages på
- Den ydre handske kan nemt tages af for nemme intraoperative ændringer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Natural, Green |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Fully Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 17.13 ±1.97 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.44 ±0.05 mm |
| Vis mere |