Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ Latex Glove-in-Glove™ System kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17823822 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17823822 8.5
17833822 7
17813622 6.5
17893612 6
17883812 7.5
17853822 8
17873822 9
17843752 5.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17823822 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330083085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40561.50 DKK
    30674.38 DKK / 50 par
    Spare 9887.12 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, påført dobbelthandskesystem med to handsker i én gør det nemt at dobbelthandske i ét påtræk. Især ideel til brug i højrisikooperationer, såsom ved traumer eller hjerteprocedurer.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • Forhåndspåklædte udvendige og indvendige handsker hjælper med at spare halvdelen af påføringstiden
  • 50 % mindre indre emballagematerialer for at hjælpe med at reducere påvirkningen af miljøet
  • Udvendige og indvendige handsker er justeret ved fingerspidserne for at minimere behovet for justeringer, når de tages på
  • Den ydre handske kan nemt tages af for nemme intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral, Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 17.13± 1,97 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,44± 0,05 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 14.37± 1,97 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,37± 0,05 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 14.37± 1,97 mio
Tykkelse (metrisk) 0,37± 0,05 mm
Model- GAMMEX-330083
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 302 mm