Få mere at vide
Ansell GAMMEX Latex EnLite handsker
Artikelnummer. 17895473 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17895473 7.5
17815483 5.5
17875473 6
17845473 6.5
17865473 7
17855473 8
17885473 8.5
17805483 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17895473 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330061075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GAMMEX Latex EnLite Gloves er pudderfri pålidelige operationshandsker med en behagelig pasform.
  • Unikke anatomiske former øger komforten
  • Eksklusive fremstillingsprocesser minimerer risikoen for at udvikle allergier og følsomheder
  • En klorbehandling er med til at gøre påføringen let
  • Lige manchet giver et sikkert greb om kjolen
  • Glat med mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Glat
Fingertykkelse (engelsk) 8,66± 0,79 tommer.
Fingertykkelse (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Nej
Materiale Naturgummi latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 8.07± 0,79 tommer.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kirurgiske handsker
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8.07± 0,79 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Emballagetype Karton
Længde (engelsk) 11,2''
Længde (metrisk) 285 mm