Beskrivelse
- Unikke anatomiske former øger komforten
- Eksklusive fremstillingsprocesser minimerer risikoen for at udvikle allergier og følsomheder
- En klorbehandling er med til at gøre påføringen let
- Lige manchet giver et sikkert greb om kjolen
- Glat med mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Genanvendelig |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 8,66± 0,79 tommer. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,22± 0,02 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Vis mere |