Beskrivelse
- Unikke anatomiske former øger komforten
- Eksklusive fremstillingsprocesser minimerer risikoen for at udvikle allergier og følsomheder
- En klorbehandling er med til at gøre påføringen let
- Lige manchet giver et sikkert greb om kjolen
- Glat med mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Natural |
| Engangs | Reusable |
| Udvendig finish | Smooth |
| Fingertykkelse (engelsk) | 8.66 ± 0.79 in. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.22 ± 0.02 mm |
| Hånd | Specific |
| Vis mere |