Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ AMT™ Teknologi, pulverfri latexhandsker
Artikelnummer. p-7250201 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17893602
Brand: Ansell 330023075
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Det proprietære AMT™ Teknologien i disse handsker muliggør påføring af klorhexidin gluconat for ekstra beskyttelse under kirurgiske procedurer, selv når der opstår et handskebrud.
  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certificeret
  • Proprietær AMT Technology™ muliggør påføring af klorhexidingluconat (CHG) på den indre belægning, undertrykker brugernes genvækst af bakterier og giver samtidig rapolyisopren antiviral og antibakteriel virkning for ekstra beskyttelse, selv når der opstår et handskebrud
  • Dræber mindst 99 % af Hep-C virus og HIV-1 stamme Mn så tidligt som 1 minut
  • Dræber mellem 99 og 99,999 % af otte almindelige gram-positive, gram-negative og lægemiddelresistente bakterier så tidligt som 1 minut
  • Antimikrobiel handske indeholder fugtighedscreme, blødgørende og anti-irriterende komponenter, der sikrer en hudvenlig handske, samtidig med at den giver forbedret beskyttelse
  • BEMÆRK: Ikke bevist at beskytte mod blodbårne infektioner, hvor huden er brækket, skåret eller punkteret. HIV-1-stamme Mn er en velundersøgt, virulent stamme af HIV-1.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial
AQL 0.65
Farve Natural
Engangs Single-use
Udvendig finish No Texture
Fingertykkelse (engelsk) 8.66 ±0.79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.22 ±0.02 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum No
Latex fri No
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.87 ±0.79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 ±0.02 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Latex Gloves
Størrelse 7.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.87 ±0.79 mil
Tykkelse (metrisk) 0.2 ±0.02 mm
Model- GAMMEX-330023
Længde (engelsk) 11.4 in.
Længde (metrisk) 290 mm