Få mere at vide
Beschreibung
- ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certificeret
- Proprietær AMT Technology™ muliggør påføring af klorhexidingluconat (CHG) på den indre belægning, undertrykker brugernes genvækst af bakterier og giver samtidig rapolyisopren antiviral og antibakteriel virkning for ekstra beskyttelse, selv når der opstår et handskebrud
- Dræber mindst 99 % af Hep-C virus og HIV-1 stamme Mn så tidligt som 1 minut
- Dræber mellem 99 og 99,999 % af otte almindelige gram-positive, gram-negative og lægemiddelresistente bakterier så tidligt som 1 minut
- Antimikrobiel handske indeholder fugtighedscreme, blødgørende og anti-irriterende komponenter, der sikrer en hudvenlig handske, samtidig med at den giver forbedret beskyttelse
- BEMÆRK: Ikke bevist at beskytte mod blodbårne infektioner, hvor huden er brækket, skåret eller punkteret. HIV-1-stamme Mn er en velundersøgt, virulent stamme af HIV-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 8,66 ±0,79 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,22± 0,02 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?