Learn More
Ansell GAMMEX™ AMT™ Teknologi, pulverfri latexhandsker
Alle ansehen Ansell Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certificeret
- Proprietær AMT Technology™ muliggør påføring af klorhexidingluconat (CHG) på den indre belægning, undertrykker brugernes genvækst af bakterier og giver samtidig rapolyisopren antiviral og antibakteriel virkning for ekstra beskyttelse, selv når der opstår et handskebrud
- Dræber mindst 99 % af Hep-C virus og HIV-1 stamme Mn så tidligt som 1 minut
- Dræber mellem 99 og 99,999 % af otte almindelige gram-positive, gram-negative og lægemiddelresistente bakterier så tidligt som 1 minut
- Antimikrobiel handske indeholder fugtighedscreme, blødgørende og anti-irriterende komponenter, der sikrer en hudvenlig handske, samtidig med at den giver forbedret beskyttelse
- BEMÆRK: Ikke bevist at beskytte mod blodbårne infektioner, hvor huden er brækket, skåret eller punkteret. HIV-1-stamme Mn er en velundersøgt, virulent stamme af HIV-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Natural |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | No Texture |
| Fingertykkelse (engelsk) | 8.66 ±0.79 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.22 ±0.02 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur