Få mere at vide
Ansell GAMMEX™ AMT™ Teknologi, pulverfri latexhandsker
Artikelnummer. 17873682 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17873682 7
17893602 7.5
17883712 9
17863592 6
17863712 8.5
17843672 6.5
17883672 5.5
17813722 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17873682 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330023070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.25 DKK
    794.65 DKK / 25 par
    Spare 260.60 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Det proprietære AMT™ Teknologien i disse handsker muliggør påføring af klorhexidin gluconat for ekstra beskyttelse under kirurgiske procedurer, selv når der opstår et handskebrud.
  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certificeret
  • Proprietær AMT Technology™ muliggør påføring af klorhexidingluconat (CHG) på den indre belægning, undertrykker brugernes genvækst af bakterier og giver samtidig rapolyisopren antiviral og antibakteriel virkning for ekstra beskyttelse, selv når der opstår et handskebrud
  • Dræber mindst 99 % af Hep-C virus og HIV-1 stamme Mn så tidligt som 1 minut
  • Dræber mellem 99 og 99,999 % af otte almindelige gram-positive, gram-negative og lægemiddelresistente bakterier så tidligt som 1 minut
  • Antimikrobiel handske indeholder fugtighedscreme, blødgørende og anti-irriterende komponenter, der sikrer en hudvenlig handske, samtidig med at den giver forbedret beskyttelse
  • BEMÆRK: Ikke bevist at beskytte mod blodbårne infektioner, hvor huden er brækket, skåret eller punkteret. HIV-1-stamme Mn er en velundersøgt, virulent stamme af HIV-1.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Latex handsker
Størrelse 7
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,87 ±0,79 mil
Tykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Model- GAMMEX-330023
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm