Få mere at vide
(gammaR)- 3,4-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-gamma-hydroxybenzenepentanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (gammaR)- 3,4-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-gamma-hydroxybenzenepentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1235828-36-0 |
| Molekylær formel | C25H46O5Si2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H46O5Si2/c1-12-28-23(27)16-14-20(26)17-19-13-15-21(29-31(8,9)24(2,3)4)22(18-19)30-32(10,11)25(5,6)7/h13,15,18,20,26H,12,14,16-17H2,1-11H3/t20-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CC[C@@H](O)Cc1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1 |
| IUPAC navn | ethyl (4R)-5-[3,4-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]-4-hydroxypentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.8 |
| Formel vægt | 482.2884 |