Få mere at vide
Gammabutyrolactone (GBL), Mikromol™
Artikelnummer. 30052095
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052095 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052095 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1275.510100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gammabutyrolactone (GBL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-Butyrolactone (GBL)
CAS 96-48-0
Analyt- eller komponentnavne gamma-Butyrolactone (GBL)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym gamma-Butyrolactone, GBL, Gammabutyrolactone
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
SMIL O=C1CCCO1
IUPAC navn oxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Mængde 100 mg
Formel vægt 86.0368 g/mol