Få mere at vide
Gammabutyrolactone (GBL), Mikromol™
Beskrivelse
Gammabutyrolactone (GBL)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Butyrolactone (GBL) |
| CAS | 96-48-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | gamma-Butyrolactone (GBL) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H6 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | gamma-Butyrolactone, GBL, Gammabutyrolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2 |
| SMIL | O=C1CCCO1 |
| IUPAC navn | oxolan-2-one |
| Vis mere |